Kluczowe dokumenty
ADAPA44450FA-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt ADAPA44450FA-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
conical bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637665 (NA)
Parametry
4,300 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z rotorem Eppendorf A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)