Przejdź do
90287
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
form
aqueous suspension, particles
concentration
2.5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
surface coverage
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
862969030594272
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
Kim S and Kim J-H
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90287-10ML-F04061837789212
90287-5ML-F04061837789229