Merck
A9515
Sigma-Aldrich
β-Alanine methyl ester hydrochloride
Synonim(y):
Methyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
Beilstein:
3556748
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)