Kluczowe dokumenty
A7231
Sigma-Aldrich
AZ11645373
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3-[1-[[(3′-nitro[1,1′-biphenyl]-4-yl)oxy]methyl]-3-(4-pyridinyl)propyl]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.51
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Aby zapytać o ten produkt A7231, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
inicjator
AstraZeneca
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C24H21N3O5S/c28-23-16-33-24(29)26(23)21(7-4-17-10-12-25-13-11-17)15-32-22-8-5-18(6-9-22)19-2-1-3-20(14-19)27(30)31/h1-3,5-6,8-14,21H,4,7,15-16H2
Klucz InChI
VQEHBLGYANQWEA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
AZ11645373 jest selektywnym i silnym antagonistą ludzkiego receptora P2X7. AZ11645373 został zastosowany u małpy rezus makak w celu wyjaśnienia mechanizmów i interwencji farmakologicznych w chorobach związanych z receptorem P2X7.
Działania biochem./fizjol.
AZ11645373 is a selective and potent human P2X7 purinoceptor antagonist. KB values range from 5-20 nM for human P2X7 receptor inhibition. It is 500-fold less effective ats an inhibitor of rat P2X7 receptor responses.
Selective and potent human P2X7 purinoceptor antagonist
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory P2: Rodzina kanałów jonowych P2X na stronie Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Związek ten został opracowany przez firmę AstraZeneca. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Stokes et al.
British journal of pharmacology, 149(7), 880-887 (2006-10-13)
The ATP-gated P2X(7) receptor has been shown to play a role in several inflammatory processes, making it an attractive target for anti-inflammatory drug discovery. We have recently identified a novel set of cyclic imide compounds that inhibited P2X(7) receptor-mediated dye
Xavier H Mascle et al.
Structure (London, England : 1993), 28(2), 157-168 (2019-12-28)
The interactions between SUMO proteins and SUMO-interacting motif (SIM) in nuclear bodies formed by the promyelocytic leukemia (PML) protein (PML-NBs) have been shown to be modulated by either phosphorylation of the SIMs or acetylation of SUMO proteins. However, little is
K Wareham et al.
British journal of pharmacology, 157(7), 1215-1224 (2009-06-26)
P2X receptors are widely expressed in cells of the immune system with varying functions. This study sought to characterize P2X receptor expression in the LAD2 human mast cell line and human lung mast cells (HLMCs). Reverse transcriptase polymerase chain reaction
Gloria Lopez-Castejon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2611-2619 (2010-07-20)
The ATP-gated P2X(7) receptor (P2X(7)R) is a promising therapeutic target in chronic inflammatory diseases with highly specific antagonists currently under clinical trials for rheumatoid arthritis. Anti-inflammatory actions of P2X(7)R antagonists are considered to result from inhibition of P2X(7)R-induced release of
Helen J Bradley et al.
British journal of pharmacology, 164(2b), 743-754 (2011-04-05)
The human P2X7 (hP2X7) receptor exhibits striking pharmacological differences from its rodent counterparts, particularly in terms of its antagonist profile. Here, we characterized the functional and pharmacological properties of the rhesus macaque monkey P2X7 (rmP2X7) receptor in comparison with the
Produkty
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.