Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
A6680
N-Acetylneuraminic Acid Aldolase from microorganisms
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
N-Acetylneuraminate Pyruvate Lyase, N-Acetylneuraminic Acid Lyase, NANA Aldolase, Sialic Aldolase
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
2697172
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥20 units/mg protein (biuret)
masa cząsteczkowa
~98 kDa
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Enzym ten jest przydatny do enzymatycznego oznaczania kwasu N-acetyloneuraminowego i kwasu sialowego, gdy
jest sprzężony z powiązanymi enzymami w analizie klinicznej.
Do zastosowań przemysłowych enzym ten jest przydatny do enzymatycznej syntezy kwasu sialowego.
jest sprzężony z powiązanymi enzymami w analizie klinicznej.
Do zastosowań przemysłowych enzym ten jest przydatny do enzymatycznej syntezy kwasu sialowego.
Używany w zestawie do kwantyfikacji kwasu sialowego, SIALIC-Q
Właściwości fizyczne
Punkt izoelektryczny: 4,6 ± 0,1
Stała Michaelisa: 2,5 x 10‾3M(kwas N-acetyloneuraminowy)
Struktura: 3 podjednostki (ok. 35 000) na mol enzymu
Inhibitory: p-Chloromercuribenzoate, sodium dodecyl sulfact, Hg++, Ag+
Optymalne pH: 7.5- 8.0
Optymalna temp: 70°C
Stabilność pH: pH 6.0-9.0 (10°C, 25h)
Stabilność termiczna: Poniżej 65°C (pH 7,5, 30 min)
Stała Michaelisa: 2,5 x 10‾3M(kwas N-acetyloneuraminowy)
Struktura: 3 podjednostki (ok. 35 000) na mol enzymu
Inhibitory: p-Chloromercuribenzoate, sodium dodecyl sulfact, Hg++, Ag+
Optymalne pH: 7.5- 8.0
Optymalna temp: 70°C
Stabilność pH: pH 6.0-9.0 (10°C, 25h)
Stabilność termiczna: Poniżej 65°C (pH 7,5, 30 min)
Definicja jednostki
One unit will release 1.0 μmole of pyruvate from NANA per min at pH 7.7 at 37 °C.
Postać fizyczna
Lyophilized powder containing mannitol and EDTA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Varun Bhaskar et al.
Proteins, 79(4), 1132-1142 (2011-02-05)
YagE is a 33 kDa prophage protein encoded by CP4-6 prophage element in Escherichia coli K12 genome. Here, we report the structures of YagE complexes with pyruvate (PDB Id 3N2X) and KDGal (2-keto-3-deoxy galactonate) (PDB Id 3NEV) at 2.2A resolution.
Jozef Nahálka et al.
Journal of biotechnology, 134(1-2), 146-153 (2008-03-04)
The propensity of a recombinant protein produced in bacteria to aggregate has been assumed to be unpredictable, and inclusion bodies have been thought of as wasted cell material. However, a target protein can be purposely driven to inclusion bodies, which
Yanhong Li et al.
Applied microbiology and biotechnology, 79(6), 963-970 (2008-06-04)
Sialic acid aldolases or N-acetylneuraminate lyases (NanAs) catalyze the reversible aldol cleavage of N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) to form pyruvate and N-acetyl-D: -mannosamine (ManNAc). A capillary electrophoresis assay was developed to directly characterize the activities of NanAs in both Neu5Ac cleavage
Hee Gon Jeong et al.
Infection and immunity, 77(8), 3209-3217 (2009-06-03)
N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac, sialic acid) could provide a good substrate for enteropathogenic bacteria in the intestine, when the bacteria invade and colonize in human gut. In order to analyze the role of Neu5Ac catabolism in Vibrio vulnificus pathogenesis, a mutant
Wen-liu Yang et al.
Zhejiang da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Zhejiang University. Medical sciences, 39(1), 57-63 (2010-02-23)
To obtain the Escherichia coli strains expressing N-Acetyl-D-neuraminic acid aldolase (Neu5Ac aldolase). The gene (nanA) coding Neu5Ac aldolase was cloned from Escherichia coli C600, and the recombinant plasmid was sequenced and expressed in Escherichia coli. Sequencing data revealed that the