Kluczowe dokumenty
11080725001
Roche
Neuraminidaza (sialidaza)
from Vibrio cholerae
Synonim(y):
Salidaza
Wybierz wielkość
830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
830,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Vibrio cholerae
Poziom jakości
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
~95 kDa
opakowanie
pkg of 1 U
producent / nazwa handlowa
Roche
optymalne pH
5.5-6.2
przydatność
suitable for ELISA applications
Zastosowanie
life science and biopharma
sample preparation
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Definicja jednostki
10 mM N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose, 50 mM sodium acetate, 4 mM calcium chloride, bovine serum albumin, 100 μg/ml, pH 5.5. The activity is determined by measuring the released D-lactose using the β-galactosidase/galactose dehydrogenase method. Under the same conditions, 1 μmol N-acetylneuraminic acid per min is split off from human acid α1-glycoprotein (10 mg/ml incubation mixture) by 1 U neuraminidase. Released N-acetyl-neuraminic acid can be determined using, for example, the thiobarbituric acid method.
Postać fizyczna
Note: The serum used for this preparation was tested for HBs antigen and for the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV, and found to be negative, according to the current quality control procedures.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.