Merck
A5713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-polyHistidine–Agarose antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin, PBS suspension, suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Synonim(y):
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
Wybierz wielkość
1 ML
5030,00 zł
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
5030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
5030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
agarose conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HIS-1, monoclonal
Formularz
PBS suspension
izotyp
IgG2a
pojemność
15-30 nmol/mL binding capacity
przydatność
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
This mouse IgG2a monoclonal recombinant antibody recognizes native and denatured, reduced forms of synthetic polyhistidine and polyhistidine tagged fusion proteins.
Specyficzność
The antibody recognizes synthetic polyHistidine, as well as native or denatured, reduced forms of proteins tagged with 6X histidines, expressed in selected vectors.
Immunogen
recombinant polyHistidine tagged fusion protein.
Zastosowanie
Antibody suitable for immunoprecipitation and immunoaffinity purification of polyhistidine and polyhistidine tagged fusion proteins from bacteria, bacterial lysates, cells and tissues transfected with polyhistidine fusion protein expressing vectors
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Postać fizyczna
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared using Protein A purified antibody coupled to cyanogen bromide-activated agarose at 2.0-2.4 mg antibody per mL resin volume.
Informacje prawne
This Product is covered by patent DE 19507166 and foreign equivalents exclusively licensed to QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Germany.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric A Davidson et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 24, Unit 24-Unit 24 (2009-07-04)
This unit describes a protocol for the directed evolution of proteins utilizing in vitro compartmentalization. This method uses a large number of independent in vitro transcription and translation (IVTT) reactions in water droplets suspended in an oil emulsion to enable
Ryan T Cameron et al.
Molecular and cellular neurosciences, 61, 46-55 (2014-05-27)
Up-regulation of Hsp20 protein levels in response to amyloid fibril formation is considered a key protective response against the onset of Alzheimer's disease (AD). Indeed, the physical interaction between Hsp20 and Aβ is known to prevent Aβ oligomerisation and protects