Merck
MAB3834
Przeciwciało przeciw znacznikowi polihistydynowemu
Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Jego znakowane białko rekombinowane.
Application
Western blot: 1:2,000
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj znacznik polihistydyny za pomocą tego przeciwciała anty-polihistydynowego zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Reaguje z epitopem MRGSHHHHH, który jest obecny w wektorach pQE. Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z białkami wyrażonymi z wektorów takich jak PRSET A, B i C. Przeciwciało nie powinno reagować z wektorami bakulowirusowymi pAC, N, T, A, B, C.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB3112
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c