Merck
A4095
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) antibody, Mouse monoclonal
clone ATF-22P, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71)
Wybierz wielkość
0.2 ML
2190,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.2 ML
2190,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ATF-22P, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60-70 kDa (triplet)
reaktywność gatunkowa
frog, mouse, rat, chicken, human
stężenie
0.5-1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr69/pThr71)
informacje o genach
human ... ATF2(1386)
mouse ... Atf2(11909)
rat ... Atf2(81647)
Opis ogólny
ATF2 (Activating Transcription Factor 2) jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych z suwakiem leucynowym. Wiąże się z domenami CRE i stymuluje transkrypcję zależną od CRE.
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-fosfo-ATF-2 (pThr69,71) reaguje specyficznie z ATF2 fosforylowanym zarówno przy treoninie 69, jak i 71, i nie wykrywa monofosforylowanej i niefosforylowanej cząsteczki ATF2. Epitop rozpoznawany przez przeciwciało znajduje się w N-końcowym regionie ATF2 (aa 66-79, pT69,71). Ten epitop jest identyczny w ATF2 człowieka, szczura, myszy, kurczaka i żaby. Przeciwciało reaguje krzyżowo z ludzkim, szczurzym i mysim ATF2.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the N-terminal amino acids 66-79 (pT69,71) of human ATF2. This sequence is identical in ATF2 from human, rat, mouse, chicken, and frog.
Zastosowanie
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-fosfoATF-2 (pThr69,71) może być stosowane do immunocytochemii, pośredniego testu ELISA, mikromacierzy, i western blot.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified from culture supernatant of hybridoma cells grown in a bioreactor.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)