Przejdź do
A3832
Adrenomedullin Fragment 22-52 human
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
728,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C159H252N46O48
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3575.98
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adrenomedullin Fragment 22-52 human, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
Biochem/physiol Actions
Adrenomedullin Fragment 22-52 [ADM22-52] is used as an adrenomedullin (ADM) receptor antagonist to study the functions and mechanism of action of ADM signaling. ADM(22-52) is used to differentiate adrenomedullin binding sites in various cells and tissues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2327A1527A2407
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
P01189
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3832-50UG04061833368046
A3832-10UG04061832818948