Przejdź do
10385
Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPCE)
Synonim(y):
Des-Asp-1-Angiotensin II trifluoroacetate salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H66N12O9 · xC2HF3O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
931.09 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8385695
Assay:
≥98% (HPCE)
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPCE)
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C46H66N12O9.C2HF3O2.H2O/c1-5-27(4)38(57-40(61)33(21-29-15-17-31(59)18-16-29)53-42(63)37(26(2)3)56-39(60)32(47)13-9-19-51-46(48)49)43(64)54-34(23-30-24-50-25-52-30)44(65)58-20-10-14-36(58)41(62)55-35(45(66)67)22-28-11-7-6-8-12-28;3-2(4,5)1(6)7;/h6-8,11-12,15-18,24-27,32-38,59H,5,9-10,13-14,19-23,47H2,1-4H3,(H,50,52)(H,53,63)(H,54,64)(H,55,62)(H,56,60)(H,57,61)(H,66,67)(H4,48,49,51);(H,6,7);1H2/t27-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-;;/m0../s1
InChI key
JEOAJMGVSAMVML-UFPGTABSSA-N
General description
Angiotensin III (Ang III) is a 7-AA bioactive peptide that is formed from the degradation of the Angiotensin II peptide by aminopeptidase A; both are derivatives of angiotensinogen and are components of the renin-angiotensin system (RAS).
Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH.3CH3COOH.4H2O
Biochem/physiol Actions
Angiotensin III is an AT1 and AT2 agonist, with higher sensitivity for the AT2 receptor. Ang III has been shown to be a main effector peptide in RAS-controlled vasopresin release[1] and a stimulator for aldosterone release.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0230SML1370SML1374
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: ~1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)