Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4740,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA, dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
isotype
IgE
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| clone SPE-7, monoclonal | clone SPE-7, monoclonal | clone DI-22, monoclonal | clone M2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgE | isotype IgE | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2831-.5ML | 04061837856112 |