Przejdź do
A143
(S)-(−)-Atenolol
powder
Synonim(y):
(−)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH2CH(OH)CH2OC6H4CH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]23/D −10.5°, c = 0.5 in H2O(lit.)
color
white to beige
mp
148-152 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: soluble
SMILES string
CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m0/s1
InChI key
METKIMKYRPQLGS-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
(S)-(-)-Atenolol may be used as a standard in the preparation of enantiomer for high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry studies (HPLC-MS/MS).[1] It has also been used in the β blocking molecule for Raman spectroscopy studies.
Biochem/physiol Actions
(S)-(-)-Atenolol is a β1-adrenergic receptor antagonist and an active enantiomer of atenolol.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1044403A1340000PHR1909
Atenolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044403
Atenolol
Atenolol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1340000
Atenolol
Atenolol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1909
Atenolol
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
0.1 M HCl: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]23/D −10.5°, c = 0.5 in H2O(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
148-152 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Atenolol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)