Merck
P0931
Sigma-Aldrich
Phytamax Orchid Maintenance Medium without Charcoal
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Phytamax Orchid medium
Wybierz wielkość
1 L
37,50 zł
10 L
201,00 zł
37,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
37,50 zł
10 L
201,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.72
37,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
metody
cell culture | plant: suitable
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Wariant wzoru
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES and peptone. Without activated charcoal.
Media Formulation
Informacje prawne
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K P Martin et al.
Indian journal of experimental biology, 43(9), 829-834 (2005-09-29)
Rapid propagation of I. malabarica (Reichb. f.) J D Hook, an endemic and endangered orchid of the Western Ghats of Kerala, India through conversion of axillary buds to protocorm-like bodies (PLBs), and subsequent plant regeneration was achieved. Growth regulators and
Muthu Thiruvengadam et al.
Plant cell reports, 28(10), 1463-1473 (2009-07-30)
Lisianthus [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] is a popular cut flower crop throughout the world, and the demand for this plant for cut flowers and potted plants has been increasing worldwide. Recent advances in genetic engineering have enabled the transformation and
Sungkumlong et al.
Indian journal of experimental biology, 46(4), 243-248 (2008-06-03)
In vitro mass production of C. suaveolens (Lindl.) Hook, an endangered orchid with its snowy white flowers having horticultural potential was accomplished through immature seed culture, and subsequent plant regeneration. The developmental stage of the immature seeds and nutrient media
A N Pyati et al.
Indian journal of experimental biology, 40(5), 620-623 (2003-03-08)
In vitro propagation of Dendrobium macrostachyum, a threatened and endemic species was achieved through nodal explants. The nodal explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) basal medium and MS medium supplemented with N6-benzyladenine (BA-2.22, 4.44 and 8.88 microM), Kinetin