Merck
93316
Sigma-Aldrich
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
Synonim(y):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
About This Item
Beilstein:
3675235
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
Postać
liquid
stężenie
1.0 M tris-HCl
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.1 (25 °C)
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves