Trizma is a registered trademark. The concentration of this product is between 0.95 - 1.05 M. The exact concentration is listed on the lot specific Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T3038-1LSLCQ0820.pdf.
Kluczowe dokumenty
T3038
Trizma® hydrochloride solution
1 M, BioReagent, for molecular biology
Synonim(y):
Tris hydrochloride solution
Wybierz wielkość
354,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
354,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
for molecular biology
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
solution
stężenie
1 M
zanieczyszczenia
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
8.0
Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
-
What is the tris molarity in Trizma hydrochloride buffer cat# 41573 ?