Kluczowe dokumenty
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
Synonim(y):
Niebieski dekstran 40
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average mol wt 40,000
zakres etykietowania
0.01-0.08 mmol/g loading
strata
≤10% loss on drying
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fluorescencyjna pochodna frakcji dekstranu o średniej masie cząsteczkowej około 40000. Jest dostarczany w postaci niebieskiego proszku, który jest powoli rozpuszczalny w wodzie.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)