Kluczowe dokumenty
84071
Ruthenium Red
for microscopy, ≥85% (calc. on dry substance, AT)
Synonim(y):
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
Próba
≥85% (calc. on dry substance, AT)
zanieczyszczenia
~5% water
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
Klucz InChI
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2