Kluczowe dokumenty
81855
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.1M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – Magnesium sulfate 0.4M solution
Synonim(y):
Roztwór krystalizacyjny 47/Zestaw nr 73513
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
gęstość
1.06 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)