Merck
77404
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxyadenosine 5′-triphosphate trilithium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
ddATP-Li3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13Li3N5O11P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
Klucz InChI
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
Postać fizyczna
aqueous solution (~10 mM)
produkt podobny
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)