Merck
76503
Sigma-Aldrich
Ovalbumin-Atto 594 conjugate
suitable for fluorescence
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Fluorescent labeled ovalbumin is used as endocytic tracer.
Komentarz do analizy
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)