Kluczowe dokumenty
SCJ4600018
CF™ 488A succinimidyl ester
suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
1350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1350,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
~914 g/mol
ε (współczynnik ekstynkcji)
70000 at 490 nm
stosunek absorbancji
A280/490 nm 0.1
fluorescencja
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)