Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aluminum hydroxide
form
powder
manufacturer/tradename
USP
solubility
water: insoluble
density
2.42 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI key
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| form powder | form - | form - | form - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| solubility water: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?