gęstość pary
1.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 817 °C)
linia produktu
BioUltra
Próba
≥97.0% (AT)
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
563.7 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.045
ciąg SMILES
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Klucz InChI
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges