Key Documents
49740
L-Glutathione oxidized
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
GSSG, Glutathiol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −100±4°, c = 2% in H2O
rozpuszczalność
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2