46117
4,4′-Oxydianiline
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
10 mmHg ( 240 °C)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
188-192 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
426.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
219 °C - closed cup