Kluczowe dokumenty
46065
Ethidium bromide
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥95.0% (HPLC)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, opaque, very dark red
fluorescencja
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
ciąg SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?