Merck
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-Dibutylthiacarbocyanine iodide
for fluorescence, ≥98.0%
Synonim(y):
DiSC4(3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29IN2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.55
Beilstein:
3852791
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formularz
liquid
rozpuszczalność
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescencja
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference