Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-659-4
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
135-139 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
NC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H,10H2
InChI key
QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Aminocoumarin may be employed in the following studies:
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description serine protease inhibitor |
| assay 97% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 135-139 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form powder |
| functional group ester | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?