Kluczowe dokumenty
123M-1
Sigma-Aldrich
CD23 (1B12) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produkt 123M-1 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B12, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (123M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (123M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (123M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (123M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (123M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
izotyp
IgG1κ
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous
informacje o genach
human ... FCER2(2208)
Opis ogólny
This is a B-cell antibody that is useful to differentiate between B-CLL and B-SLL's that are CD23 positive from mantle cell lymphomas and small cleaved lymphomas that are CD23 negative. This antibody reacts with the antigen that is found on a subpopulation of peripheral blood cells, B lymphocytes and on EBV transformed B lymphoblastoid cell lines.
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Powiązanie
CD23 Positive Control Slides, Product No. 123S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Pezzella et al.
British journal of haematology, 108(2), 369-376 (2000-02-26)
The aim of this study was to establish how effective is the use of immunohistochemistry on formalin-fixed bone marrow in diagnosing low-grade B-cell neoplasms. We investigated a series of 41 consecutive patients with bone marrow involvement for whom no other
JP Aubry, et al.
Leucocyte Typing III, 417-419 (1987)
D Kaiserlian et al.
Immunology, 80(1), 90-95 (1993-09-01)
Immunohistochemical analysis of normal human intestine revealed that two anti-CD23 monoclonal antibodies (mAb), EBVCS 1 and EBVCS 2, reacted with human intestinal epithelial cells. Both mAb exhibited an exclusive reactivity with epithelial cells of the small and large bowels. Staining
G Pallesen
Leucocyte Typing III, 383-386 (1987)
Robert B West et al.
American journal of clinical pathology, 117(4), 636-643 (2002-04-10)
We used a panel of paraffin antibodies to determine whether neoplastic and nonneoplastic lymphoid aggregates in the bone marrow can be distinguished reliably. Formalin-fixed, paraffin-embedded bone marrow core biopsy specimens with lymphoid aggregates were stained using primary antibodies directed against