Kluczowe dokumenty
SAB5500049
Sigma-Aldrich
Anti-CD20 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP32, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP32, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
dog, bovine
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Opis ogólny
CD20 jest antygenem powierzchniowym leukocytów o masie 33 kDa, składającym się z czterech regionów transbłonowych i cytoplazmatycznych N- i C-końców. CD20 ulega ekspresji głównie na komórkach B, ale został również wykryty zarówno na prawidłowych, jak i nowotworowych limfocytach T. Aktywacja CD20 znacząco zwiększa syntezę DNA i uważa się, że wiąże się z podstawowymi czynnikami transkrypcyjnymi typu leucynowego suwaka helisa-pętla-helisa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końca ludzkiego białka CD20.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Wang et al.
Oncology letters, 11(5), 3091-3096 (2016-04-29)
The current study presents a case of cluster of differentiation (CD)56+ myeloid sarcoma in a patient that initially presented with skin lesions, and provides evidence for the clinical and differential diagnosis of myeloid sarcoma. The patient of the present case
Bao Yang et al.
Oncology letters, 14(3), 3825-3831 (2017-09-21)
Myeloid sarcoma (MS) is a localized tumor composed of premature precursors of granulocytic cells, which may occur in any organ and most commonly involves the soft tissue and musculoskeletal system. This malignancy may occur in the presence or absence of