Kluczowe dokumenty
12271
2-Keto-3-deoxy-D-gluconic acid lithium salt
≥95% (TLC)
Synonim(y):
3-Deoxy-D-erythro-2-hexulosonic acid lithium salt, KDG, Lithium 2-keto-3-deoxy-D-gluconate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (TLC)
Postać
powder or crystals
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12/h3,5,7-8,10H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,5+/m0/s1
Klucz InChI
WPAMZTWLKIDIOP-WVZVXSGGSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3