Merck
1041
p-Nitrophenol Standard
Synonim(y):
4-Nitrophenol solution, p-Nitrophenol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)