PHR1150
Acetaminophen Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Nitrophenol, Paracetamol Impurity F, p-Nitrophenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1003064
ciśnienie pary
0.6 mmHg ( 120 °C)
rodzina API
acetaminophen, paracetamol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
541 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Klucz InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
336.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
169 °C
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.