Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
form
solid
composition
Lithium acetate, ≥63%
pH
≤9.5 (5% in solution)
mp
53-56 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, Na: ≤50 ppm
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Carbon-modified nanocrystalline LiFePO4 (LiFePO4/C) via sol-gel method using ferrous sulfate, phosphoric acid, citric acid, and polyethylene glycol.
- Lithium-graphite nanotubes (LGN) by chemical vapor deposition (CVD) method in the presence of copper with methane as the carbon source.
- Conductive polycrystalline solid-state electrolyte (Li4B7O12Cl) by reacting with boric acid and copper(II) chloride dihydrate in trihexyltetradecylphosphonium chloride via an ionothermal method.
It can also be used as a catalyst in the enantioselective synthesis of functionalized 1,3-thiazin-4-ones via N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed [3 + 3] annulation of thioamides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade | description BioXtra | description ≥99.9% trace metals basis | description BioUltra, ≥99.0% (anhydrous basis) |
| form solid | form solid | form solid, powder or crystals | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| mp 53-56 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) |
| cation traces Na: ≤50 ppm, Fe: ≤20 ppm | cation traces Fe: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.0005% | cation traces Zn: <100 ppm, K: <100 ppm, Fe: <100 ppm, Al: <100 ppm, Pb: <100 ppm, Na: ≤50 ppm, Mg: <100 ppm, Cu: <100 ppm | cation traces K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤100 ppm | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.05%, chloride (Cl-): ≤0.5% | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 ppm, chloride (Cl-): ≤20 ppm | anion traces sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium acetate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?