Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (anhydrous basis)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test, 34.0-37.0% water
pH
6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
53-56 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: <0.04, λ: 280 nm Amax: <0.03
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (anhydrous basis) | assay ≥99.9% trace metals basis | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line BioXtra |
| form solid | form powder or crystals, solid | form solid | form solid |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| pH 6.5-8.5 (25 °C, 1 M in H2O) | pH ≤9.5 | pH ≤9.5 (5% in solution) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium acetate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?