Merck
799319
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
standard grade, activated, Brockmann I, neutral, free-flowing, Redi-Dri
Synonim(y):
Alumina
About This Item
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352311
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
CAMAG 507-C-I
metody
ion chromatography: suitable
powierzchnia
155 m2/g
zanieczyszczenia
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
wielkość cząstki
50-300 mesh
wielkość porów
58 Å pore size
pH
7.0±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
ciąg SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Klucz InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Brockmann aluminum oxides are suitable for column chromatography and adsorptive filtration.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2012)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Colin J Ingham et al.
Biotechnology advances, 30(5), 1089-1099 (2011-08-23)
Porous aluminum oxide (PAO) is a ceramic formed by an anodization process of pure aluminum that enables the controllable assembly of exceptionally dense and regular nanopores in a planar membrane. As a consequence, PAO has a high porosity, nanopores with
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.