Merck
72030
Sigma-Aldrich
Sodium tetrathionate dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
10.5-20.0% water (Karl Fischer)
pH
4-6 (25 °C, 30.6 g/L)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
gęstość
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium tetrathionate dihydrate is the dihydrate of sodium tetrathionate. It has been synthesized from sodium thiosulfate by iodine oxidation. Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group C23-C2.
Zastosowanie
Sodium tetrathionate dihydrate may be used to compose the 0.2M Tris buffer in a study.
Inne uwagi
Thiosulfating agent; it reacts with thiols, e.g. cysteine to S-sulfo-thiols, used in the quantitative determination of total cysteine/cystine in proteins; Reversible inactivation of enzymes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[5] Determination of cystine and cysteine as S-sulfocysteine.
T Y Liu et al.
Methods in enzymology, 25, 55-60 (1972-01-01)
The interaction of oxidized glutathione, cystamine monosulfoxide, and tetrathionate with the-SH groups of rabbit muscle D-glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase.
A PIHL et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 1356-1362 (1962-04-01)
The mechanism of inactivation of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase by tetrathionate, o-iodosobenzoate, and iodine monochloride.
D J Parker et al.
The Journal of biological chemistry, 244(1), 180-189 (1969-01-10)
The Crystal Structure of Sodium Tetrathionate Dihydrate.
Foss O and Hordvik A.
Acta Chemica Scandinavica, 18(3), 662-662 (1964)
R Robles-Reyes et al.
Revista latinoamericana de microbiologia, 43(2), 76-83 (2006-10-26)
Salmonella belongs to the Enterobacteriaceae family, and is the cause of illnesses such as enteric fevers, enteritis and septicemia. Accordingly, a necessity exists of researching and developing new techniques,--which must be sensible, specific, economic and fast--for genus determination; all this