Przejdź do
S5758
Sodium tetrathionate dihydrate
≥98% (titration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Solubility:
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
solubility
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
density
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Gaussia princeps luciferase: a bioluminescent substrate for oxidative protein folding.: Sodium tetrathionate dihydrate is used to study its impact on the oxidative folding of proteins, utilizing Gaussia princeps luciferase as a bioluminescent substrate. This study advances understanding of protein chemistry and bioluminescence applications in biochemical assays (Yu T et al., 2018).
  • https://doi.org/10.2174/092986612800190973
    https://doi.org/10.1080/10826068.2011.544230
    https://doi.org/10.11150/kansenshogakuzasshi.83.380
  • A spectroscopic investigation into the reaction of sodium tetrathionate with cysteine.: The research utilizes spectroscopic methods to study the reaction between sodium tetrathionate dihydrate and cysteine, providing insights into the chemical interactions and potential applications in biochemistry and molecular biology (Church JS et al., 2008).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0505225193ED2SC
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
98%
assay
97.0-102.0% (titration)
solubility
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetrathionate dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)