Merck
71702
Sigma-Aldrich
Sodium iodate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
Wybierz wielkość
25 G
222,00 zł
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
222,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaIO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (RT)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
gęstość
4.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤200 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium iodate (NaIO3) is colorless sodium salt having rhombic crystals. It exhibits oxidizing properties. In nature, it is found in Chile saltpeter.[1]
Zastosowanie
Sodium iodate may be employed as a starting reagent in the preparation of iodine and its derivatives.[1] It may be employed as a catalyst in the synthesis of bis-indol.[2]
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis (indolyl) methanes Synthesis Through Sodium Iodate and Sodium Hydrogen Sulfite in Water.
Mohammed Khan K, et al.
J. Chem. Soc. Pak., 36(6) (2014)
Alyson Wolk et al.
Redox biology, 37, 101681-101681 (2020-08-24)
Sorsby Fundus Dystrophy (SFD) is a rare inherited autosomal dominant macular degeneration caused by specific mutations in TIMP3. Patients with SFD present with pathophysiology similar to the more common Age-related Macular Degeneration (AMD) and loss of vision due to both
Jeffrey R Harris et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 47(5), 2108-2113 (2006-04-28)
To determine whether hematopoietic stem and progenitor cells (HSCs/HPCs) can home to and regenerate the retinal pigment epithelium (RPE) after induced injury. Enriched HSCs/HPCs from green fluorescent protein (gfp) transgenic mice were transplanted into irradiated recipient mice to track bone
Luisa M Franco et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 50(8), 4004-4010 (2009-04-03)
To correlate damage to the retinal pigment epithelium (RPE) with decreased visual function after the systemic administration of sodium iodate (NaIO(3)). Damage was produced in mice by injection of 15, 25, or 35 mg/kg NaIO(3). Visual function was assessed with
Pelin Atmaca-Sonmez et al.
Experimental eye research, 83(5), 1295-1302 (2006-09-05)
Stem cell regeneration of damaged tissue has recently been reported in many different organs. Since the loss of retinal pigment epithelium (RPE) in the eye is associated with a major cause of visual loss - specifically, age-related macular degeneration -