Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 847,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
847,00 zł
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L)
mp
93.5 °C (lit.)
SMILES string
[Al+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% (titration) | description BioReagent, suitable for insect cell culture | description BioXtra, ≥98.0% | description ACS reagent, 99% |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form crystals |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥98% | assay ≥98.0% | assay 99%, 98.5-102.0% (ACS specification) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 93.5 °C (lit.) | mp 92 °C (lit.) | mp 92 °C (lit.) | mp 39-41 °C (lit.) |
| pH 2.6 (25 °C, 100 g/L) | pH - | pH - | pH 1 (25 °C, 482.2 g/L) |
| product line ReagentPlus® | product line BioReagent | product line BioXtra | product line - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7784-26-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?