Merck
650439
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5%
Synonim(y):
Isooctane
Wybierz wielkość
1 L
830,00 zł
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
830,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696876
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
98-99 °C (lit.)
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
<0.01% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałość po odparowaniu
<0.0001%
pozostałości halogenowane
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 254 nm Amax: 0.01
przydatność
suitable for residue analysis
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquid chromatography/electrospray mass spectrometric detection of fatty acid by charge reversal derivatization with more than 4-orders of magnitude improvement in sensitivity.
Bollinger JG, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 603-603 (2013)
Physicochemical properties of liquid mixtures. 1. Viscosity, density, surface tension and refractive index of cyclohexane+ 2, 2, 4-trimethylpentane binary liquid systems from 25 C to 50 ?C.
Gomez-Diaz D, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(3), 720-724 (2001)
B G Short et al.
Toxicologic pathology, 14(2), 194-203 (1986-01-01)
Unleaded gasoline causes acute and chronic nephrotoxicity and renal tumors in male rats, but not female rats or mice of either sex. An active nephrotoxic component of unleaded gasoline has been identified as 2,2,4-trimethylpentane (TMP). The first objective of this
E A Lock et al.
Toxicology and applied pharmacology, 91(2), 182-192 (1987-11-01)
Trimethylpentane (TMP) produces nephrotoxicity in male but not in female rats. The toxicity is characterized by an increase in protein droplets in proximal convoluted tubular cells and an increase in the renal concentration of the male-rat-specific protein alpha 2u-globulin. Subcellular
Density and viscosity measurements of 2, 2, 4-trimethylpentane (isooctane) from 198 K to 348 K and up to 100 MPa.
Padua AAH, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1488-1494 (1996)