Merck
360465
Sigma-Aldrich
1-Butanol
ACS reagent, ≥99.4%
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
Wybierz wielkość
500 ML
247,00 zł
1 L
336,00 zł
2.5 L
617,00 zł
18 L
3930,00 zł
4 X 4 L
4480,00 zł
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
247,00 zł
1 L
336,00 zł
2.5 L
617,00 zł
18 L
3930,00 zł
4 X 4 L
4480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
969148
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
116-118 °C (lit.)
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
5.5 mmHg
Próba
≥99.4%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
649 °F
granice wybuchowości
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0008 meq/g Titr. acid
≤0.01% butyraldehyde
≤0.1% water
≤0.2% butyl ether
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Butanol is the primary alcohol that can be used as a carrier liquid for the extraction of synthetic resins, natural resins, paints, essential oils, gums, coatings, dyes, camphor, and alkaloids. It can be used as an extracting solvent for hormones, vitamins, and antibiotics. In the production of paint removers and industrial cleaners 1-butanol is being used. It is also used in the manufacture of rubber products, plastics, coating solvents, and dibutyl phthalate.
Zastosowanie
1-Butanol can be used:
  • As a solvent along with the water in the delignification of sugar cane bagasse.
  • As a both reagent and reaction medium in the synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate as precursor.
  • As an additive in the diesel-biodiesel-butanol tertiary blend which leads to fuel sustainability.
  • As a reactant in the enzyme catalyzed esterification reaction of oleic acid to butyl oleate.
greener alternative product
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Gavini et al.
International journal of pharmaceutics, 307(1), 9-15 (2005-11-01)
The nasal route is used both for local therapies and, more recently, for the systemic administration of drugs, as well as for the delivery of peptides and vaccines. In this study the nasal administration of Carbamazepine (CBZ) has been studied
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf