Kluczowe dokumenty
493546
Ethyl alcohol, Pure
≥99.50%, ACS reagent (Traceable to ACS product listing.), 200 proof, meets USP testing specifications
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, meets USP testing specifications
klasa czystości
ACS reagent (Traceable to ACS product listing.)
Poziom jakości
agency
meets USP testing specifications
gęstość pary
1.59 (vs air)
Próba
≥99.50%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
3.1-27.7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
200 proof
dilution
(for analytical testing)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0025%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
rozpuszczalność
water: soluble
λ
in H2O
absorpcja UV
λ: 240 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 260 nm Amax: 0.30
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 340 nm Amax: 0.10
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Est ce que la référence 493546 pour éthanol pure est conditionnée dans un flacon en verre?
1 answer-
This product is packaged in an amber glass bottle with a red polypropylene cap with a HDPE/PTFE liner.
Helpful?
-
-
What is 190 proof and 200 proof ethanol?
1 answer-
All non-denatured ethanol products have a proof associated with the product description. The proof is a measure of the water content of the ethanol portion of the product. The proof is calculated as two times (2 x) the actual ethanol concentration by volume.
Helpful?
-
-
Who do I contact about larger solvent volume needs?
1 answer-
Email us at [email protected] or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: [email protected]
Helpful?
-
-
What are the options for drying solvents?
1 answer-
Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications. Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
Helpful?
-
-
Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
1 answer-
Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
Helpful?
-
-
How can I get help with the ATF paperwork for 190 and 200 proof ethanol?
1 answer-
Because these non-denatured ethanol products are federally regulated, an ATF permit is required to purchase 190 and 200 proof ethanol. Sigma-Aldrich takes the hassle out of this process for you! There is no ATF paperwork needed or records to be kept on your part. Sigma-Aldrich holds the permit, and immediately pays the federal excise tax. For more regulatory information regarding the tax on ethanol, visit the U.S. Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
1 answer-
The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper. The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.