Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł 922,50 zł |
Informacje o tej pozycji
922,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
grade
HPLC Plus
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
99.9%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% water
water
evapn. residue
≤0.0001%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤1.0, λ: 250 nm Amax: ≤0.30, λ: 275 nm Amax: ≤0.005, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
suitability
suitable for residue analysis
application(s)
food and beverages
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Laboratory Reagent, ≥99.5% |
| assay 99.9% | assay - | assay ≥99.5% |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade HPLC Plus | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade Laboratory Reagent |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-63-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?