Przejdź do
1.01974
Octan n-butylu
EMPLURA®
Synonim(y):
Ester n-butylowy kwasu octowego, etanian butylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
204-658-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1741921
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
124-126 °C (lit.)
Vapor pressure:
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
790 °F
potency
13100 mg/kg LD50, oral (Rat), >14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.6 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.02% Free acid (as CH3COOH), ≤1% n-Butyl alcohol (GC)
evapn. residue
≤0.0010%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
kinematic viscosity
0.83 cSt(20 °C)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
transition temp
flash point 27 °C
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Narażenie na lotne związki organiczne w zakładach produkcji farb: Poziomy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi...: Badania te oceniają poziomy lotnych związków organicznych, w tym octanu n-butylu, w środowiskach produkcji farb i omawiają związane z nimi zagrożenia dla zdrowia, podkreślając potrzebę skutecznych strategii kontroli narażenia (Ghobakhloo et al., 2023).
  • Zastosowanie bezsorbentowej kriogenicznej ekstrakcji igłowej On-Line w połączeniu z GC-FID do analizy niektórych organicznych zanieczyszczeń lotnych w stałych farmaceutykach...: Badania nad zastosowaniem kriogenicznej ekstrakcji igłowej z chromatografią gazową do analizy lotnych zanieczyszczeń, w tym octanu n-butylu, w produktach farmaceutycznych, demonstrujące nowe podejście do analizy chemicznej (Djozan et al., 2022).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,02 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.881
Gęstość (d 20 °C/20 °C): 0.881 - 0.883
Alkohol n-butylowy (GC): ≤ 1 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0.0010 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan n-butylu
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)