Wybierz wielkość
385,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
385,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
13.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0002%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
The following are packaged and shipped in returnable containers.*
A deposit is required.
18L, 56L, 200L in Pure-Pac® 1
20L, 50L, 200LP23A-LS in Pure-Pac® 2
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?