Kluczowe dokumenty
31483
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, 99-102.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
gęstość pary
2.07 (vs air)
Próba
99-102.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% in water insoluble matters
pH
4-6 (20 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
przydatność
complies for identity (IR)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)