Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
98.0-102% (RT)
form
crystals or chunks
quality
crystallized
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.002% free chlorine (Cl), ≤0.01% phosphorous compounds (as PO4)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion traces
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤100 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe2+: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤1000 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%).
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ACS reagent, crystallized, 98.0-102% (RT) | description ACS reagent, 97% | description reagent grade, ≥98%, chunks | description puriss. p.a., ≥98% |
| form crystals or chunks | form chunks | form chunks | form powder or crystals |
| assay 98.0-102% (RT) | assay 97.0-102.0% (ACS specification), 97% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade reagent grade | grade puriss. p.a. |
| impurities ≤0.01% phosphorous compounds (as PO4), ≤0.002% free chlorine (Cl), ≤0.001% total nitrogen (N) | impurities ≤0.01% insolubles, ≤0.01% P compounds (as PO4), ≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates) | impurities - | impurities - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 194 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 194 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 194 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) chloride hexahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?