Przejdź do
71329
Sodium bromide
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050404
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-599-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
755 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bromide has been used in the preparation of 100 mM electrolyte solution in deionized water.
Biochem/physiol Actions
Sodium bromide can be used as a substitute for potassium bromide.
Other Notes
Fractionation of lipoproteins by density gradient centrifugation; Preparation of oligomycin-sensitivity-conferring protein (extraction); Mitochondrial membrane factor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
310506310506S4547
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
form
crystals
form
powder, crystals or granules
form
powder, crystals or granules
form
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
form
crystals
form
powder, crystals or granules
form
powder, crystals or granules
form
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
mp
755 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bromide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)